Learn More
PYREX™ Borosilicate Glass Graduated Cylinders
Con graduazioni stampate in smalto blu per una migliore visibilità. I cilindri alti in vetro borosilicato Pyrex™ sono caratterizzati da una resistenza chimica superiore.
Marca:  Pyrex 3280-100
81.94 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.23940kg
Codice prodotto. 12652042
  • 86.25€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Printed with blue enamel graduations for enhanced visibility. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinders in Tall Form provide superior chemical resistance.
  • Hexagonal base delivers stability
  • Heavy duty construction increases mechanical strength and reduces breakage (lowering cost and improving user safety)
  • Heavily beaded rim and spout allow clean and easy dispensing
  • Class B
  • Complies with ISO 4788
Specifica
Specifica
Graduated Cylinder
Hexagonal
±1 ml
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
100 ml
Smalto blu
Round
Blue
Vetro borosilicato
Classe B
260 mm
1 ml