Learn More
Pyrex™ Gooch Crucible Adapter
Codice prodotto. 12643202
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
60mm
68mm
78mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12643202
Marca: Pyrex 3690/04M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For applications such as filtering and washing precipitates prior to drying
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gooch crucible
Altezza (sistema imperiale) 2.67in.
Altezza (sistema metrico) 68mm
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Gooch adapter