Learn More
Pyrex™ Gooch Crucible Adapter
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
60mm
68mm
78mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
- Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Useful for filtering and washing precipitates prior to drying |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gooch crucible |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.36in. |
| Altezza (sistema metrico) | 60mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | Gooch adapter |