Learn More
Becher di Griffin PYREX™ per impieghi gravosi
Codice prodotto. 10829610
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 10829610
Marca: Pyrex 10035L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso in condizioni difficili come il lavaggio meccanizzato
Measure liquids with sturdy, long-lasting, reinforced glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Heavy-duty Griffin Beakers are available in a wide range of sizes
Measure liquids with sturdy, long-lasting, reinforced glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Heavy-duty Griffin Beakers are available in a wide range of sizes.
Heavy duty beakers specifically designed to offer the best mechanical strength under harsh conditions, such as mechanized washing operations. For convenience, the 250 through 4000 mL beakers have a double graduated metric scale to indicate their approximate content. All sizes have an extra large marking spot.
Compliance
Designed to ASTM™ E 960 requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 180 mm
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Quantità 1 conf.
Tipo Becher
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 3819, DIN 12231, ASTM E960
Scale Bianco
Stile Griffin