Learn More
Pyrex™ Jacketed Beakers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With integral jacket through which a temperature controlling medium can be circulated
- Manufactured from heat resistant Pyrex™ borosilicate glass
- With PTFE screwthread connectors for simple and safe connection of 9mm bore tubing
Specifica
Specifica
| Descrizione | Connection: PTFE Screw Thread |
| Diametro (sistema metrico) interno | 70 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 95 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 600 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Maintaining Samples at a Constant Temperature |
| Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Altezza interno (sistema metrico) | 170 mm |
| Include | PTFE Screw Thread Connector, Integral Jacket |
| Tipo | Becher |