Learn More
Pyrex™ Jacketed Beakers
Codice prodotto. p-8002980
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11343444
Marca: Pyrex 1025/10SC
Useful for maintaining samples at a constant temperature
  • With integral jacket through which a temperature controlling medium can be circulated
  • Manufactured from heat resistant Pyrex™ borosilicate glass
  • With PTFE screwthread connectors for simple and safe connection of 9mm bore tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Connection: PTFE Screw Thread
Diametro (sistema metrico) esterno 70 mm
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Maintaining Samples at a Constant Temperature
Altezza (sistema metrico) 138 mm
Altezza interno (sistema metrico) 130 mm
Include PTFE Screw Thread Connector, Integral Jacket
Tipo Becher