Learn More
Piastra Petri in vetro borosilicato Pyrex™ Labware
Codice prodotto. p-8002515
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
80 mm
100 mm
114 mm
150 mm
Altezza (sistema metrico):
20 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12013333
Marca: Pyrex 1480/02D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for superior chemical resistance and clarity. Pyrex™ Borosilicate Glass Petri Dishes are a reliable choice for growing bacteria or fungi under laboratory conditions.
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Autoclavable
  • Tight fitting lid safeguards clean environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Borosilicate Glass
Materiale Borosilicate Glass
Forma Round
Tipo Piastra di Petri
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm