Learn More
Buretta di classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware con certificazione di fabbrica
Tubo in vetro borosilicato con foro di precisione per un'elevata precisione. La buretta classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware con certificazione di fabbrica è testata singolarmente e fornita di certificato che mostra il volume esatto erogato su tre punti della scala. Include una chiavetta in PTFE con foro da 1.5 mm che non richiede lubrificazione.
Brand: Pyrex 3295/24ASWC
135.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Additional Details : Peso : 0.13500kg
Description
Manufactured from precision-bore borosilicate glass tubing for high accuracy. Pyrex™ Labware Class AS Borosilicate Glass Burette Works Certified is individually tested and supplied with certificate showing exact volume dispensed at three points on the scale. Includes 1.5mm bore PTFE key which requires no lubrication.
- Complies with ISO 385
- Individually tested and supplied with certificate showing exact volume dispensed at three points on the scale
- Individual serial number and certificate provides complete traceability to National Standards
- Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
- Manufactured from precision-bore borosilicate glass tubing for high accuracy
- 1.5mm bore PTFE key which requires no lubrication
- White enamel graduations
Specifications
25 ml | |
Vetro borosilicato | |
Rubinetto d'arresto con chiavetta in PTFE | |
PTFE | |
Buretta | |
ISO 385 |
620 mm | |
0.1 mL | |
Smalto bianco | |
±0.05 ml | |
Classe AS |