Learn More
PYREX™ Labware Class B Borosilicate Glass Burette with PTFE Rotaflo™ Stopcock
Codice prodotto. 11303544
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
20 ml
25 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11303544
Marca: Pyrex 3298/02
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro borosilicato a norma ISO 385. La buretta classe B in vetro borosilicato Pyrex™ Labware con rubinetto d'arresto Rotaflo™ garantisce prestazioni senza l'uso di grasso e un accurato controllo goccia a goccia. Flacone non incluso.
  • Complies with ISO 385
  • Easy filling and automatic zero - Squeeze the polyethylene bottle to fill the burette - Release pressure to allow excess liquid to drain back into bottle and set the burette to zero
  • With PTFE Rotaflo™ stopcock for grease-free performance and fine drop-wise control
  • 3mm bore PTFE key
  • Graduations in white enamel
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Burettes and bottles should be ordered separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Vetro borosilicato
Graduazioni Smalto bianco da 0.1 ml
Include Rubinetto d'arresto in PTFE Rotaflo™, chiavetta in PTFE con foro da 3 mm
Bilancia Bianco
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0.1 ml
Tipo Buretta
Class Class B
Certificazione/Conformità ISO 385