Learn More
Bottiglia serbatoio in polietilene Pyrex™ Labware
Codice prodotto. p-8002604
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11343544
Marca: Pyrex 3299/06
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per travasare agevolmente i liquidi in una buretta Sofnol con questo flacone a pressione. Il flacone di raccolta in polietilene da laboratorio Pyrex™ è una parte di ricambio per la buretta Sofnol classe B con azzeramento automatico e valvola a pressione
  • Polyethylene
  • Squeeze bottle
  • For use with Sofnol burette
  • Squeeze the bottle to fill the burette
  • Release pressure to allow excess liquid to drain back into bottle and set the burrette to zero
  • Used for liquid testing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Buretta Sofnol
Materiale Polietilene
Tipo Damigiana
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.