Learn More
Beuta di reazione con collo largo in vetro borosilicato Quickfit™
Click to view available options
:
Capacity: 5000mL
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass
- With large diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange joint
- For use with Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
- Wide neck allows easy incorporation of stirrer paddles and easy removal of solid residues
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso con coperchi con flangia piatta e fermagli di fissaggio Quickfit™ |
| Altezza (sistema metrico) | 245 mm |
| Stile collo | Larga |
| Forma del fondo | Sferico |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 222 mm |