Learn More
Becher di Griffin bassi Pyrex™
Codice prodotto. 12098992
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 4
Codice prodotto. 12098992
Marca: Pyrex 1000/30D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la misurazione di liquidi su banco o piastra riscaldante senza temere eventuali attacchi da agenti chimici. Becher di Griffin bassi Pyrex™ in diversi formati, con graduazioni e marcatura bianche.
Measure liquids on bench top or hot plate without fear of chemical attack. Pyrex™ low-form Griffin beakers come in a wide variety of sizes with white gradations and marking spot.
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • White graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diametro (sistema metrico) esterno 150 mm
Capacità (sistema metrico) 3000 ml
Materiale Vetro borosilicato (Tipo 1)
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Quantità 4 conf.
Tipo Becher
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 3819, DIN 12331
Scale Scala graduata bianca