Learn More
Becher di Griffin bassi Pyrex™
Codice prodotto. 12567766
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 4
Codice prodotto. 12567766
Marca: Pyrex 1000/20D
Per la misurazione di liquidi su banco o piastra riscaldante senza temere eventuali attacchi da agenti chimici. Becher di Griffin bassi Pyrex™ in diversi formati, con graduazioni e marcatura bianche.
Measure liquids on bench top or hot plate without fear of chemical attack. Pyrex™ low-form Griffin beakers come in a wide variety of sizes with white gradations and marking spot.
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • White graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm
Capacità (sistema metrico) 800 ml
Materiale Vetro borosilicato (Tipo 1)
Altezza (sistema metrico) 135 mm
Quantità Conf. da 10
Tipo Becher
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 3819, DIN 12331
Scale Scala graduata bianca