Learn More
Corning™ PYREX™ Media Bottle High-Temperature Caps, Open-Top
Codice prodotto. 17233474 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 32
GL 45
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 17233474
Marca: Corning™ 139525HTSC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With drip-free pouring ring
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Materiale PBT
N. per custodia 10/Cs.
N. per confezione 10/Pk.
Sterilità Non sterile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 25
Colore chiusura Rosso
Product Type Open Top Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) Storage bottle
Materiale chiusura PBT
Tipo di chiusura High Temperature