Learn More
Corning™ PYREX™ Media Bottle Septa
Codice prodotto. 17243474
Click to view available options
Materiale:
PTFE-faced Silicone Rubber
Silicone Rubber
Da utilizzare con (apparecchiatura):
GL25 open top PBT screw cap
GL32 open top PBT screw cap
GL45 open top PBT screw cap
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 17243474
Marca: Corning™ 139525SS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with open-top PBT caps
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural
Materiale Silicone Rubber
N. per custodia 10/Cs.
N. per confezione 10/Pk.
Quantità 10 Cs.
Sterilità Non sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) GL25 open top PBT screw cap
Dimensione chiusura GL 25
Tipo di chiusura No Closure