Learn More
Bottiglie per terreni di coltura/da laboratorio con tappo in poliestere termoplastico Pyrex™
Codice prodotto. 10660191
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
Dimensione chiusura:
25 mm
32 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10660191
Marca: Pyrex 1516/12RED
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass. Pyrex™ Media-lab Bottles with Thermoplastic Polyester Cap includes chemically resistant PTFE sealing disc and pouring ring. White graduations and marking spot add easy volume assessment. Withstands hot air sterilization up to 180° C. Complies with ISO 4796.
  • Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
  • Bottles complete with thermoplastic polyester cap, PTFE sealing disc, and pouring ring
  • Withstands hot air sterilization up to 180° C
  • PTFE sealing disc resists chemical corrosion
  • White graduations and marking spot add easy volume assessment
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Include Tappo resistente a temperature elevate e anello antigoccia
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità ISO 4796
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 260 mm
Materiale chiusura Poliestere termoplastico
Dimensione chiusura 45 mm
Diametro (sistema metrico) 136 mm
Tipo di chiusura Tappo