Learn More
Pyrex™ Metal Retaining Clip for Filtration System
Codice prodotto. 12408786
Click to view available options
:
Metal
Codice prodotto. 12408786
Marca: Pyrex 5810/5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Pyrex™ Borosilicate Glass Filtration System.
  • Metal retaining clip
  • Fully autoclavable •Ideal for microbiology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Filtration System
Materiale Metal
Quantità 1EA
Tipo Retaining Clip