Learn More
Bottiglie per reagenti con imboccatura stretta in vetro borosilicato senza tappo Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
10000 ml
15,000 mL
2000 mL
20000 ml
250 mL
500 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Description
Manufactured from Pyrex™ superior strength borosilicate glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Narrow Mouth Reagent Bottles are ideal for storing chemicals in the laboratory. Use rubber stoppers (not included) to secure.
- Unground neck for use with rubber stoppers (not supplied)
- Borosilicate glass provides strong chemical resistance
- Complies with ISO 4796
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 15,000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| ID collo (sistema metrico) | 59mm |
| Quantità | Each |
| Finitura collo | Unground |
| Certificazione/Conformità | ISO 4796 |
| Closure Included | No |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 460 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 258 mm |