Learn More
Tappi a vite fenolici con disco in gomma con liner in PTFE Pyrex™
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
13 mm
15 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
42 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Descrizione
- PTFE faced sealing disc for chemical resistance
- Withstands hot air sterilization to 180deg.C
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Descrizione | Tappo a vite |
| Include | Inserto in gomma rivestito in PTFE |
| Materiale | Fenolico |
| Quantità | 20/conf. |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 25 mm |
| Materiale rivestimento interno | Rivestito in PTFE |
| Product Type | Tappo a vite |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flaconi per reagenti e colture, provette per colture |
| Autoclavabile | Autoclavable |