Learn More
Imbuto separatore a goccia in vetro con chiavetta in PTFE
Codice prodotto. 11353684
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Valvola di chiusura:
1.5 mm
1.5mm; Glass
2.5 mm
4 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11353684
Marca: Pyrex 2180/04M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro Pyrex™ per garantire prestazioni esenti da corrosione. L'imbuto separatore a goccia in vetro con chiavetta in vetro Pyrex™ è conforme agli standard ISO 4800 tipo 2. Con tappo in vetro e chiavetta in PTFE intercambiabile.
Manufactured from Pyrex™ glass for corrosion-free performance. Pyrex™ Pear-Shaped Glass Separating Funnel with Glass Key complies with ISO 4800 Type 2 Standards. Includes glass stopper and interchangeable PTFE key.
  • Complies with ISO 4800 Type 2
  • Manufactured from Pyrex™ glass for corrosion-free performance
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with glass stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ISO 4800
Quantità Conf. da 1
Valvola di chiusura 1.5 mm
Stopper Material Vetro
Numero stopper 19/26
Product Type Separatory Funnel