Learn More
Cole-Parmer™ Pyrex™ Petri Dishes
Codice prodotto. 15374535 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 15374535
Marca: Cole-Parmer™ 3455101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Dishes withstand repeated wet or dry sterilization
  • Easy sorting: tops marked in blue, bottoms marked in white.
  • These flat, clear culture dishes will withstand repeated sterilization(wet or dry).
  • Edges are beaded to provide greater mechanical strength.
  • The bead also provides equal spacing from the walls of the bottom and cover, reducing the capillary action of condensed moisture on the sides.
  • These dishes are not affected chemically or thermally by any of the methods commonly employed in laboratories where sterilization is a major factor in routine or in specialized work.
  • The covered dish is not airtight.
Specifica
Materiale chiusura Glass
Materiale Glass
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 1.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.625 in.
Diametro (sistema imperiale) 2 in.
Diametro (sistema metrico) 6 cm