Learn More
Tappi a vite fenolici con disco in gomma con liner in PTFE Pyrex™
Codice prodotto. p-8002609
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
13 mm
15 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
42 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 10300025
Marca: Pyrex 4503/13
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Da utilizzare con flaconi per reagenti, provette per coltura e altri flaconi con coperchio svitabile. I tappi a vite in PBT Pyrex™ sono disponibili in vari formati per soddisfare le diverse esigenze di laboratorio. I dischi sigillanti assicurano una tenuta interna inerte, resistenza a vapore di umidità e sono ideali per attività di coltura.
  • PTFE faced sealing disc for chemical resistance
  • Withstands hot air sterilization to 180deg.C
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Tappo a vite
Include PTFE-faced Rubber Insert
Materiale PBT
Quantità 20 Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 13 mm
Materiale rivestimento interno PTFE-faced Rubber
Product Type Tappo a vite
Da utilizzare con (apparecchiatura) Culture tubes