Learn More
Bottiglie rotonde per terreni di coltura con collo largo in vetro borosilicato rivestito in plastica senza tappo Pyrex™
Codice prodotto. 12559135
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
1000 ml
10000 ml
2000 ml
250 mL
500 mL
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 12559135
Marca: Pyrex 1518/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro borosilicato con rivestimento in plastica fornisce una maggiore protezione. Le bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato rivestito in plastica Pyrex™, con collo largo e senza tappo, consentono di ridurre il pericolo causato dal vetro e da schizzi di liquidi in caso di rottura. Il rivestimento resiste alla sterilizzazione a vapore fino a 135 °C. Le bottiglie sono prive di tappo o anello antigoccia.
Manufactured from Borosilicate glass with clear plastic coating to provide added protection against mechanical breakage. Pyrex™ Plastic Coated Borosilicate Glass Wide Neck Round Media Bottles Without Cap reduces the hazard of flying glass and liquid splashes in the event of breakage. Coating withstands steam sterilisation up to 135° C. Bottles are supplied without cap or pouring ring.
  • Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
  • Borosilicate glass with clear plastic coating to provide added protection against mechanical breakage
  • Reduces the hazard of flying glass and liquid splashes in the event of breakage
  • Printed with retrace code: downloadable batch certificate
  • Coating withstands steam sterilisation up to 135°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Rivestimento Plastica
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la miscelazione e la conservazione di terreni di coltura
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità ISO 4796
Graduated
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 225 mm
Dimensione chiusura 45 mm
Diametro (sistema metrico) 101 mm