Learn More
Corning™ PYREX™ Polypropylene Flask Closures
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diametro collo esterno (sistema metrico):
25 mm
3.8 cm
Colore chiusura:
Arancione
Natural
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Descrizione
These Corning polypropylene closures are designed for culture tubes and flasks with long rimless necks. Closure offers two positions: open for gas exchange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination. Closures are autoclavable at 121°C.
Closure ending in -25 fits Cat. No. 4442-125.
Closure ending with -38 fits Cat. Nos. 4442-250, 4442-500, 4442-1 L, and 4442-2L.
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Natural |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Natural |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 25 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Culture tubes and flasks with long ri mLess necks |
| N. per custodia | 100/Cs. |
| N. per confezione | 50/Pk. |
| Product Type | Cap, Flask |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |