Learn More
Anelli antigoccia in polipropilene Pyrex™
Codice prodotto. p-8002612
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
32 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11348044
Marca: Pyrex 4516/32D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per travasi senza gocciolamento. Inserire l'anello antigoccia in polipropilene Pyrex™ nel flacone con l'imboccatura della dimensione appropriata.
Ensures drip-free pouring. Insert Pyrex™ Polypropylene Pouring Ring into appropriately sized bottle neck.
  • For use with: media lab bottles, Series 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524
  • Color: clear
  • Autoclave: up to 140deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Quantità 10/conf.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 32 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flaconi da terreno-laboratorio della serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 e 1524