Learn More
Tappi a vite in polipropilene per bottiglie per terreni di coltura/da laboratorio Pyrex™
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
25 mm
32 mm
45 mm
45 mm
80 mm
Colore:
Giallo
Grigio
Light Blue
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Pyrex™ Polypropylene Screw Caps are ideal for media preparation work.
- For use with: media lab bottles, Series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 and 1524
- Autoclavable: up to 140°C
- Available in: choice of four colors for easy identification of samples
Specifica
Specifica
| Colore | Giallo |
| Descrizione | Tappo a vite |
| Materiale | Polipropilene |
| Quantità | 10/conf. |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 45 mm |
| Closure Included | Sì |
| Product Type | Screw Cap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 and 1524 series bottles |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Vedi altri risultati |