Learn More
Pyrex™ Rotaflo™ Stopcock for Aspirator
Codice prodotto. 15618166
Click to view available options
Foro spina:
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15618166
Marca: Rotaflo GP6/10W
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Aspirator Bottles 1565: series with Rotaflo™ PTFE key.
  • Stopcock for use with Aspirator Bottles 1565: series with Rotaflo™ PTFE key
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Foro spina 10 mm
N. per confezione 1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aspirator Bottles 1565 series
Plug Material PTFE