Learn More
Corning™ PYREX™ Round-Bottom Glass Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 12704868
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
122 mm
Closure Included:
Yes
Materiale chiusura:
Fenolico
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 12704868
Marca: Corning™ 842250
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Without graduations
These PYREX™ round bottom, ungraduated centrifuge tubes have a pourout spout for easy decanting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Fenolico
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Monouso Reusable
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con Useful for the handling of sputum specimens, digestion, shaking, neutralizing and centrifuging
Materiale rivestimento interno Rubber
N. per custodia 12
N. per confezione 12
Dimensioni filo 24-410
Sterilità Non-sterile
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 122 mm
Closure Included Yes
Diametro (sistema metrico) 29 mm
Product Type Centrifuge Tube