Learn More
Corning™ PYREX™ Round-Bottom Glass Centrifuge Tubes
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Lunghezza (sistema metrico):
122 mm
Closure Included:
Yes
Materiale chiusura:
Fenolico
missing translation for 'unitSize'
pezzi 12
Description
These PYREX™ round bottom, ungraduated centrifuge tubes have a pourout spout for easy decanting.
Specifications
Specifications
| Materiale chiusura | Fenolico |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Monouso | Reusable |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con | Useful for the handling of sputum specimens, digestion, shaking, neutralizing and centrifuging |
| Materiale rivestimento interno | Rubber |
| N. per custodia | 12 |
| N. per confezione | 12 |
| Dimensioni filo | 24-410 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Show More |