Learn More
Pyrex™ Roux Culture Off-Set Neck Flasks
Codice prodotto. 13411859
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
600 mL
1200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 13411859
Marca: Pyrex 1350/04M
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for cell culture
  • Manufactured from chemically inert Pyrex glass for a contamination-free environment
  • Withstands repeated autoclaving /li>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 600 mL
Da utilizzare con (applicazione) Advocated for cell culture