Learn More
Pyrex™ Roux Culture Off-Set Neck Flasks
Codice prodotto. p-8338041
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
600 mL
1200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12574257
Marca: Pyrex 1350/06M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for cell culture
  • Manufactured from chemically inert Pyrex glass for a contamination-free environment
  • Withstands repeated autoclaving /li>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1200 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for culture work
Stile collo Off-set
N. per confezione 10