Learn More
Sessola con manico cavo Pyrex™
Codice prodotto. p-8002614
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 ml
6 ml
10 ml
Altezza (sistema metrico):
70 mm
85 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12651992
Marca: Pyrex 2115/06M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per introdurre la polvere in recipienti a collo stretto. La sessola con manico cavo Pyrex™ presenta una base piatta per garantire stabilità sul piatto della bilancia. Disponibile in 3 capacità.
Aids the introduction of powder into narrow neck vessels. Pyrex™ Scoop with Hollow Stem sits flat to ensure stability on the balance pan. Available in 3 capacities.
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g., volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Product Type Dosatore per pesata