Learn More
Pyrex™ Screwcap Spare Inserts
Codice prodotto. 10480465
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Unit Size:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
Product Code. 10480465
Brand: Pyrex 4513/20M
Only null left
Add to basket
Add to basket
For use with Black SVL™ PBT screwcaps
  • PTFE faced sealing disc for chemical resistance
  • Autoclavable up to 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensione chiusura 20 mm
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Spare insert
Materiale PTFE
Quantità 20 Pack