Learn More
Pyrex™ Screwcap Spare Inserts
Codice prodotto. 10788015
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
Codice prodotto. 10788015
Marca: Pyrex 4513/22M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Black SVL™ PBT screwcaps
  • PTFE faced sealing disc for chemical resistance
  • Autoclavable up to 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 22 mm
Product Type Screw Cap Insert
Materiale PTFE, Rubber