Learn More
Pyrex™ Screwcap Spare Inserts
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
Descrizione
- PTFE faced sealing disc for chemical resistance
- Autoclavable up to 121°C
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | 22 mm |
| Product Type | Screw Cap Insert |
| Materiale | PTFE, Rubber |