Learn More
Pyrex™ Screwcap Spare Inserts
Codice prodotto. 12525007
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
Codice prodotto. 12525007
Marca: Pyrex 4513/18M
For use with Black SVL™ PBT screwcaps
  • PTFE faced sealing disc for chemical resistance
  • Autoclavable up to 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 18 mm
Include PTFE faced sealing disc
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Screw Cap Insert
Descrizione Spare Insert
Materiale PTFE
Quantità 20/Pk.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Screw cap