Learn More
Imbuto separatore con gambo lungo e chiavetta in PTFE Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Valvola di chiusura:
(Bore Size) 2.5mm
(Dimensione foro) 1.5 mm
(Dimensione foro) 4 mm
Numero giunto:
14/23
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Gilson style with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
- With interchangeable PTFE key for grease-free performance
- Supplied with hollow glass stopper
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass |
| Include | Tappo cavo in vetro, chiavetta in PTFE |
| Numero giunto | 29/32 |
| Valvola di chiusura | (Dimensione foro) 4 mm |
| Product Type | Imbuto separatore |