Learn More
Imbuto in vetro con gambo corto Pyrex™
Codice prodotto. p-8002617
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
35 mm
45 mm
70 mm
80 mm
105 mm
125 mm
150 mm
200mm
Altezza (sistema metrico):
60 mm
78 mm
125 mm
144 mm
186 mm
220 mm
270 mm
345 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 12529945
Marca: Pyrex 2140/03M
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente al calore e alle sostanze chimiche. Imbuto di vetro Pyrex™ a stelo corto con angolo a vaschetta da 60°per un adattamento preciso della carta da filtro.
Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Short Stem Glass Funnel with 60° bowl angle provides precise fitting of filter paper.
  • Con angolo svasato a 60° per un adattamento preciso della carta da filtro
  • In vetro borosilicato Pyrex™ resistente al calore e alle sostanze chimiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 70 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 8 mm
Materiale Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 125 mm
Certificazione/Conformità NF B 35 032
Diametro (sistema metrico) disco 70 to 90 mm (Filter Paper)
Lunghezza (sistema metrico) gambo 75 mm
Product Type Imbuto a gambo corto