Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in vetro monouso PYREX™ Shorty
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 ml
Graduazioni negative:
0.5 mL
3 ml
4 mL
5 mL
Tipo di imballaggio:
Confezioni singole
Individually Wrapped
Multi-pack
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 250
pezzi 400
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
These shorty pipets, calibrated 'To Deliver' with blow-out, are ideal for use in confined areas. The 5 mL, 10 mL, and 25 mL sizes have tooled tops. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures. ISO color coding is printed directly on the Steri-ViewTM wrapper.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Cat. No. 7077B-50 features negative and reverse graduations.
Compliance
Calibrate per l'erogazione (TD) con blow-out.
Specifica
Specifica
| Spina aspiratore | Yes |
| Calibrato | Yes |
| Calibrazione | Per erogazione |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.2 mL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.4 in. |
| Graduazioni negative | 4 mL |
| Stile punta | Profilo rotondo |
| Vedi altri risultati |