Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in vetro monouso PYREX™ Shorty
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 ml
Graduazioni negative:
0.5 mL
3 ml
4 mL
5 mL
Tipo di imballaggio:
Confezioni singole
Individually Wrapped
Multi-pack
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 250
pezzi 400
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
These shorty pipets, calibrated 'To Deliver' with blow-out, are ideal for use in confined areas. The 5, 10, and 25 mL sizes have tooled tops. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures. Packaged in plastic bags so several can be removed without contaminating the entire pack. ISO color-coding is printed directly on the tear strip.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Cat. No. 7078B-50 features negative and reverse graduations.
Compliance
Calibrate per l'erogazione (TD) con blow-out.
Specifica
Specifica
| Spina aspiratore | Yes |
| Calibrato | Yes |
| Calibrazione | Per erogazione |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.2 mL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.4 in. |
| Graduazioni negative | 4 mL |
| Stile punta | Profilo rotondo |
| Vedi altri risultati |