Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in vetro monouso PYREX™ Shorty
Codice prodotto. 10716693 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
10 mL
25 ml
50 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 ml
0.5 ml
Graduazioni negative:
0.5 mL
3 ml
4 mL
5 ml
Tipo di imballaggio:
Confezioni singole
Individually Wrapped
Multi-pack
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 250
pezzi 400
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 10716693
Marca: Corning™ 7077B25
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for use in confined areas such as hoods
These shorty pipets, calibrated 'To Deliver' with blow-out, are ideal for use in confined areas. The 5 mL, 10 mL, and 25 mL sizes have tooled tops. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures. ISO color coding is printed directly on the Steri-ViewTM wrapper.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Cat. No. 7077B-50 features negative and reverse graduations.
Compliance
Calibrate per l'erogazione (TD) con blow-out.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore
Calibrato
Calibrazione Per erogazione
Materiale Borosilicate Glass
Graduato
Graduazioni 0.2 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Graduazioni negative 5 ml
Stile punta Profilo rotondo
Stile della parte superiore Lavorata
Tipo di imballaggio Confezioni singole
Volume (sistema imperiale) 0.84 oz.
Colore Rosso
Volume (sistema metrico) 25 ml
Tipo Pipetta sierologica
Monouso