Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in vetro monouso PYREX™ Shorty
Codice prodotto. p-3207927 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 ml
Graduazioni negative:
0.5 mL
3 ml
4 mL
5 mL
Tipo di imballaggio:
Confezioni singole
Individually Wrapped
Multi-pack
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 250
pezzi 400
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 10406653
Marca: Corning™ 7078B25
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for use in confined areas such as hoods
These shorty pipets, calibrated 'To Deliver' with blow-out, are ideal for use in confined areas. The 5, 10, and 25 mL sizes have tooled tops. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures. Packaged in plastic bags so several can be removed without contaminating the entire pack. ISO color-coding is printed directly on the tear strip.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Cat. No. 7078B-50 features negative and reverse graduations.
Compliance
Calibrate per l'erogazione (TD) con blow-out.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore Yes
Calibrato Yes
Materiale Borosilicate Glass
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.2 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Graduazioni negative 5 mL
Stile punta Profilo rotondo
Stile della parte superiore Tooled
Tipo di imballaggio Multi-pack
Volume (sistema imperiale) 0.84 oz.
Colore Rosso
Volume (sistema metrico) 25 mL
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Tipo Pipetta sierologica