Learn More
Pyrex™ Square Plastic Feet
Codice prodotto. 11343574
Click to view available options
Descrizione:
For 100mL Measuring Cylinder
For 10mL Measuring Cylinder
For 250mL Measuring Cylinder
For 25mL Measuring Cylinder
For 50mL Measuring Cylinder
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11343574
Marca: Pyrex 4500/02M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with glass cylinder.
  • Made of polyethylene
  • Absorbs impact and reduces breakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Descrizione For 50mL Measuring Cylinder
Quantità 10PK
Forma Round
Base Type Square
Tipo Cilindro graduato