Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Spoon One End Spatulas
Codice prodotto. 15870033
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15870033
Marca: Nickel Electro™ 2012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains a spatula on one end and a spoon on the other. Nickel-Electro™ Stainless Steel Spoon One End Spatulas are quick to clean with an attractive shiny appearance making it the choice for applications requiring sterile surfaces.
  • Contains a Laboratory Spoon on one end, and a spatula on the other.
  • Stainless steel, non-magnetic with bright finish
  • 180mm long
  • Spoon: 20mm wide
  • Spoon capacity: 2mL
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Product Type Spatula
Finitura Smooth
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Temperatura (sistema metrico) max 550°C
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm