Learn More
Quickfit™ HP Rotaflo™ Straight Pattern Plain Side-arm
Codice prodotto. p-8012596
Click to view available options
Foro spina:
3 mm
6 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico) braccio laterale:
10 mm
13 mm
Bore: 5 mm, OD: 8 mm
Lunghezza (sistema metrico):
210 mm
225 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11946728
Marca: Quickfit HP3ST/7
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Side arms are 100mm in length
  • Side arms are 100mm in length
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Plain Side-arm Stopcock
Foro spina 3 mm
Materiale Borosilicate Glass
Diametro (sistema metrico) braccio laterale 10 mm
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm