Learn More
Becher di Berzelius alto Pyrex™
Codice prodotto. 12029002
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12029002
Marca: Pyrex 1015/14D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex™ e conforme a ISO 3819 e DIN 12331. Il becher di Berzelius alto Pyrex™ include graduazioni bianche e un punto di marcatura per una facile valutazione del volume con liquidi scuri. Il beccuccio integrato aiuta a previene le fuoriuscite durante il versamento dei liquidi.
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and complies with ISO 3819 and DIN 12331. Pyrex™ Tall-Form Berzelius Beaker includes white graduations and marking spot for easy volume assessment with dark liquids. Integral spout helps to prevent spillage while pouring.
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Tall form with spout
  • White graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 70 mm
Capacità (sistema metrico) 400 ml
Materiale Vetro borosilicato (Tipo 1)
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Quantità Conf. da 10
Tipo Becher
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 3819, DIN 12331
Scale Scala graduata bianca