Learn More
Becher di Berzelius alto Pyrex™
Codice prodotto. 12059002
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12059002
Marca: Pyrex 1015/26D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex™ e conforme a ISO 3819 e DIN 12331. Il becher di Berzelius alto Pyrex™ include graduazioni bianche e un punto di marcatura per una facile valutazione del volume con liquidi scuri. Il beccuccio integrato aiuta a previene le fuoriuscite durante il versamento dei liquidi.
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and complies with ISO 3819 and DIN 12331. Pyrex™ Tall-Form Berzelius Beaker includes white graduations and marking spot for easy volume assessment with dark liquids. Integral spout helps to prevent spillage while pouring.
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Tall form with spout
  • White graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 120 mm
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 240 mm
Quantità 10 conf.
Tipo Becher
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 3819, DIN 12331
Scale Scala graduata bianca