Learn More
Pyrex™ Tall form Berzelius Heavy Duty Beaker
Codice prodotto. p-7116177
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
250 mL
600 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15787917
Marca: Pyrex 1004150
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for longer life and increased user safety
  • Mechanically stronger than standard beakers
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • White graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Beaker
Diametro (sistema metrico) esterno 54mm
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 95mm
Quantità 10/Pk.