Learn More
Corning™ Matracci per coltura e titolazione PYREX™ per impieghi gravosi
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Altezza (sistema metrico):
14.6 cm
18.4 cm
23.8 cm
29.2 cm
37.2 cm
Diametro (sistema metrico) esterno:
84 mm
106 mm
137 mm
168 mm
198 mm
Intervallo di graduazione:
250 - 1000 ml
50 - 125 ml
Da 100 a 500 ml
Da 400 a 1800 ml
Da 50 a 200 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Wide Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and feature a high resistance to chemical attack, rugged tooled top finish and wide mouth.
A wide mouth flask especially recommended for use as a titration flask. For convenience, these flasks are graduated to show the approximate capacity and have an extra large marking spot.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Bordo per impieghi gravosi |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 7.79 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass |
| Intervallo di graduazione | Da 400 a 1800 ml |
| Graduazioni | 100 ml |
| Altezza (sistema imperiale) | 14.6 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 37.2 cm |
| Stile collo | Wide Mouth |
| N. per custodia | 8/Cs. |
| Vedi altri risultati |