Learn More
Corning™ Matracci per coltura e titolazione PYREX™ per impieghi gravosi
Codice prodotto. 12525017
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Altezza (sistema metrico):
14.6 cm
18.4 cm
23.8 cm
29.2 cm
37.2 cm
Diametro (sistema metrico) esterno:
84 mm
106 mm
137 mm
168 mm
198 mm
Intervallo di graduazione:
250 - 1000 ml
50 - 125 ml
Da 100 a 500 ml
Da 400 a 1800 ml
Da 50 a 200 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 12525017
Marca: Corning™ 5100125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fiasche adatte a diverse applicazioni. Le fiasche di Erlenmeyer PYREX™ per impieghi gravosi a collo largo sono progettate per una maggiore durata e un'elevata resistenza alle sostanze chimiche, con parte superiore robusta e lavorata e imboccatura larga.
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Wide Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and feature a high resistance to chemical attack, rugged tooled top finish and wide mouth.
A wide mouth flask especially recommended for use as a titration flask. For convenience, these flasks are graduated to show the approximate capacity and have an extra large marking spot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Bordo per impieghi gravosi
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.3 in.
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass
Intervallo di graduazione 50 - 125 ml
Graduazioni 25 ml
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Altezza (sistema metrico) 14.6 cm
Stile collo Wide Mouth
N. per custodia 48/Cs.
N. per confezione 12/Pk.
Forma Conico
Superficie di scrittura Marcatura quadrata bianca extra large
Monouso Reusable
Mouth Style Larga
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) esterno 84 mm
Dimensione chiusura 6